Stampa…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 235 EUR
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₆S₂
Punto di fusione: 283…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037979
CAS Number: 90536-91-7