Stampa…
5-Bromo-3-methylindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 120 EUR
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
Punto di fusione: 76…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038746
CAS Number: 10075-48-6