1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀Cl₃N₅ Punto di fusione: 211…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053018 CAS Number: 4767-32-2 |