Stampa…
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 0 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Formula: C₆H₁₁NO₃
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037898
CAS Number: 58706-66-4