Stampa…
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 143 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₂O₅
Peso molecolare: 236.223 g/mol
Punto di fusione: 81…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00800637
CAS Number: 22027-52-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III