Stampa…
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 158 EUR
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695471
CAS Number: 65347-55-9