Stampa…
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
OR7811-1G OR7811-250MG OR7811-5G
APOSOR7811-1GEA 244 EUR
APOSOR7811-1G APOSOR7811-250MG APOSOR7811-5G
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formula: C₁₇H₁₂N₄
Peso molecolare: 272,31 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00800758
CAS Number: 396129-53-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III