Stampa…
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7810-5G OR7810-25G OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA 0 EUR
APOSOR7810-5G APOSOR7810-25G APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Punto di fusione: 55…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973351
CAS Number: 14001-66-2