Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR7802-1G OR7802-5G OR7802-250MG
APOSOR7802-1GEA 219 EUR
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G APOSOR7802-250MG
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781219
CAS Number: 59549-52-9