Stampa…
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 75.4 EUR
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
Punto di fusione: 211 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136044
CAS Number: 7512-17-6