Stampa…
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 242 EUR
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Peso molecolare: 240,33 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03648601
CAS Number: 187669-60-9