Stampa…
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7798-1G OR7798-250MG
APOSOR7798-1GEA 48.1 EUR
APOSOR7798-1G APOSOR7798-250MG
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426082
CAS Number: 849925-03-7