Stampa…
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 229 EUR
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Peso molecolare: 299,35 g/mol
Punto di fusione: 178…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037967
CAS Number: 849035-94-5