Stampa…

1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Punto di fusione: 172…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407994
CAS Number: 610275-77-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR