Stampa…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 0 EUR
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₄S
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00718367
CAS Number: 21731-56-6