Stampa…
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Formula: C₁₀H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205436
CAS Number: 2942-03-2