Stampa…
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7789-25G OR7789-5G OR7789-1G
APOSOR7789-25GEA 1260 EUR
APOSOR7789-25G APOSOR7789-5G APOSOR7789-1G
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂S
Peso molecolare: 263,32 g/mol
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202934
CAS Number: 388565-75-1