Stampa…
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Isopropoxybenzylamine
OR7786-1G OR7786-5G OR7786-25G
APOSOR7786-1GEA 235 EUR
APOSOR7786-1G APOSOR7786-5G APOSOR7786-25G
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,24 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,05mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037891
CAS Number: 400771-44-0