Stampa…
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 139 EUR
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Punto di ebollizione: 62…64 °C/0,02mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01826433
CAS Number: 416887-38-2