Stampa…
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 195 EUR
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Punto di fusione: 185 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037889
CAS Number: 92259-86-4