Stampa…
4-Aminoindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 80 EUR
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01076559
CAS Number: 5192-23-4