Ethyl pyruvate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
Material for Pharmaceuticals and agrochemicals; Electronics solvent; Intermediate for flavors and fragrances
Formula:
C₅H₈O₃ Peso molecolare: 116.12 g/mol Punto di ebollizione: 143…150 °C Punto di fusione: –58 °C Densità: 1.045 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 45 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009123 CAS Number: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN: 3272 ADR: 3 III |