Stampa…
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7776-1G OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA 205 EUR
APOSOR7776-1G APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Punto di fusione: 188…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039172
CAS Number: 849020-90-2