Stampa…
4-Bromophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 30.6 EUR
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
4-Bromophenylboronic acid
4-Bromophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BBrO₂
Punto di fusione: 282…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002104
CAS Number: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9