Stampa…
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminomethyl)acetanilide hydrochloride
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 126 EUR
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₂O
Peso molecolare: 200,67 g/mol
Punto di fusione: 230…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039171
CAS Number: 238428-27-8