Stampa…
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 31.9 EUR
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137843
CAS Number: 19798-81-3