Stampa…
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 164 EUR
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₇ClN₂
Punto di fusione: >215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800665
CAS Number: 64287-11-2