2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₈BrClN₂ Punto di fusione: 182…189 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012926 CAS Number: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 UN: 1759 ADR: 8,II |