Stampa…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
Punto di fusione: 241…244 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673994
CAS Number: 2863-98-1