Stampa…
4-Hydrazinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzoic acid
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 16.1 EUR
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
4-Hydrazinobenzoic acid
4-Hydrazinobenzoic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 217…219 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007581
CAS Number: 619-67-0
EINECS: 210-609-5