Stampa…
4'-Iodoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 65.4 EUR
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-Iodoacetophenone
4'-Iodoacetophenone
Formula: C₈H₇IO
Peso molecolare: 246.05 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045320
CAS Number: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8