Stampa…
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7744-25G OR7744-5G
APOSOR7744-25GEA 691 EUR
APOSOR7744-25G APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅NO₅
Peso molecolare: 243,1718 g/mol
Punto di fusione: 226…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013446
CAS Number: 6642-29-1