Stampa…
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 17.6 EUR
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅BrO₃
Peso molecolare: 277,0703 g/mol
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006927
CAS Number: 81-86-7
EINECS: 201-382-3