Stampa…
3-Indazolinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7741-100G OR7741-25G OR7741-5G
APOSOR7741-100GEA 596 EUR
APOSOR7741-100G APOSOR7741-25G APOSOR7741-5G
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Formula: C₇H₆N₂O
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005685
CAS Number: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2