3-Aminosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7739-1G
OR7739-250MG
OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA
58
EUR
APOSOR7739-1G
APOSOR7739-250MG
APOSOR7739-5G
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: ca 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010299 CAS Number: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |