Stampa…
5-Nitro-o-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 29 EUR
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 103…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017040
CAS Number: 939-83-3