Stampa…
5-Nitro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
OR7737-100G OR7737-10G
APOSOR7737-100GEA 136 EUR
APOSOR7737-100G APOSOR7737-10G
5-Nitro-o-toluic acid 98%
5-Nitro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 177…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007371
CAS Number: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0