Stampa…
3-Amino-4-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 156…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075083
CAS Number: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8