Stampa…
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 17.6 EUR
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄N₂O₅
Peso molecolare: 196,12 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013376
CAS Number: 528-75-6
EINECS: 208-440-7