4-Carboxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BO₄ Punto di fusione: 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS Number: 14047-29-1 |