Stampa…
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 214 EUR
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037921
CAS Number: 10311-40-7