Stampa…
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 58.2 EUR
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037922
CAS Number: 849035-63-8