Stampa…
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 82…84 °C/0,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466364
CAS Number: 19293-58-4
UN: 2735
ADR: 8,II