Stampa…
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7724-1G OR7724-5G OR7724-25G
APOSOR7724-1GEA 229 EUR
APOSOR7724-1G APOSOR7724-5G APOSOR7724-25G
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03406618
CAS Number: 849924-99-8