Stampa…
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 158 EUR
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Formula: C₇H₁₀BrN₃O
Peso molecolare: 232,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781216
CAS Number: 57054-81-6