Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7721-1G
OR7721-10G
OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA
49.3
EUR
APOSOR7721-1G
APOSOR7721-10G
APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Formula:
C₆H₅N₃O Punto di fusione: 108…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168448 CAS Number: 767-63-5 |