Stampa…
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 139 EUR
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007678
CAS Number: 80866-96-2