Stampa…
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Toluene-4-sulphonyl)piperidine hydrochloride
OR7717-1G OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA 176 EUR
APOSOR7717-1G APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO₂S
Peso molecolare: 275,8 g/mol
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039168
CAS Number: 676527-73-4