1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂S Punto di fusione: 138…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037931 CAS Number: 849035-68-3 |