Stampa…
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 EUR
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037938
CAS Number: 849035-72-9